Learn More
STEMCELL Technologies Puromycin (Dihydrochloride)
Beschreibung
- Puromycin is an aminonucleoside antibiotic, derived from Streptomyces alboniger, which acts as a protein synthesis inhibitor
- It binds to the target ribosome site A, where it is transferred to the growing polypeptide chain causing premature chain termination (Lührmann et al.; Rodriguez-Fonseca et al.; Azzam & Algranati)
- A biologically inactive form is generated when puromycin is N-acetylated by puromycin-N-acetyltransferase, allowing this gene to be used as a selective resistance marker (Vara et al.) 1985)
- Selects for cells expressing puromycin-N-acetyltransferase resistance gene as a research tool (de la Luna & Ortín; Iwaki et al.)
- Useful in CRISPR/Cas9 mammalian gene editing by selecting for successful Cas9-induced knock-in with puromycin resistance gene (Park et al.)
- Possesses anti-tumor activity when tested against numerous cell lines (Foley & Eagle)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 58-58-2 |
| Quantité | 500 mg |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?