Learn More
Melford Puromycine dichlorhydrate
Description
Le dichlorhydrate de puromycine est un antibiotique puissant.
Largement utilisé comme outil en biologie cellulaire pour étudier la synthèse des protéines et analyser les processus de traduction. Sa capacité à interrompre la synthèse protéique au niveau du ribosome la rend précieuse pour diverses applications, notamment les expériences de marquage-chasse et l'analyse des peptides naissants. Les gènes de résistance à la puromycine sont souvent utilisés comme marqueurs de sélection en génie génétique. Les cellules exprimant le gène de résistance peuvent survivre et proliférer en présence de puromycine, permettant ainsi la sélection de cellules transfectées ou transduites.
Le dichlorhydrate de puromycine est un outil précieux pour étudier la synthèse des protéines, les mécanismes de traduction et sélectionner des cellules présentant des modifications génétiques spécifiques.Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Puromycin |
| CAS | 58-58-2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C22H29N7O5-2 HCl |