Learn More
Melford Puromycine dichlorhydrate
Code produit 30018692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018692 500 mg 500mg
30018691 100 mg 100mg
30018690 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018692 Fournisseur Melford Code fournisseur P330200.5
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Le dichlorhydrate de puromycine est un antibiotique puissant.
Le dichlorhydrate de puromycine est un antibiotique puissant. Il s'agit d'un antibiotique aminonucléoside qui imite l'extrémité 3' de l'aminoacyl-ARNt. Il pénètre dans le site A du ribosome pendant la traduction, provoquant un arrêt prématuré de la chaîne et inhibant la synthèse des protéines. La puromycine est incorporée dans les chaînes polypeptidiques en croissance, ce qui entraîne la libération de peptides incomplets et non fonctionnels.
Largement utilisé comme outil en biologie cellulaire pour étudier la synthèse des protéines et analyser les processus de traduction. Sa capacité à interrompre la synthèse protéique au niveau du ribosome la rend précieuse pour diverses applications, notamment les expériences de marquage-chasse et l'analyse des peptides naissants. Les gènes de résistance à la puromycine sont souvent utilisés comme marqueurs de sélection en génie génétique. Les cellules exprimant le gène de résistance peuvent survivre et proliférer en présence de puromycine, permettant ainsi la sélection de cellules transfectées ou transduites.
Le dichlorhydrate de puromycine est un outil précieux pour étudier la synthèse des protéines, les mécanismes de traduction et sélectionner des cellules présentant des modifications génétiques spécifiques.
Spécification
Nom chimique ou matériau Puromycin
CAS 58-58-2
Quantité 500 mg
Formule moléculaire C22H29N7O5-2 HCl