Learn More
Dichlorhydrate de puromycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493889 100 mg 100mg
15483889 25 mg 25mg
15403899 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15493889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61278.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.70€
    229.65€ / 100mg
    Économisez 61.05€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le dichlorhydrate de puromycine hydraté, numéro CAS 58-58-2, est un aminoglycoside présentant des activités antibiotiques, anti-néoplasiques et anti-protozoaires.Ce composé a également la capacité d’inhiber la synthèse protéique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Informations générales
  • Le dichlorhydrate de puromycine hydraté est la forme de sel de chlorhydrate de la puromycine et est un aminoglycoside avec une activité antibiotique isolée à partir de Streptomyces alboniger
  • Le dichlorhydrate de puromycine hydraté est un inhibiteur de synthèse protéique qui provoque la terminaison prématurée de la chaîne en agissant comme un analogue des extrémités terminales 3' de l’aminoacyl-ARNt, inhibant la synthèse protéique
Applications
  • Ce composé montre des activités anti-microbiennes, anti-protozoaires, anti-trypanosomiques et anti-néoplasiques et est également utilisé comme antibiotique dans la culture cellulaire
  • Il révèle également une activité anti-tumorale dans les études sur les cellules cancéreuses du cerveau
  • Ce composé a été utilisé pour étudier les mécanismes réglementaires transcriptionnels qui contrôlent l’expression séquentielle et coordonnée des gènes pendant la différenciation cellulaire
  • Il est actif contre les micro-organismes à Gram-positif, moins actifs contre les bacilles résistants aux acides et les micro-organismes à Gram-négatif.La puromycine peut empêcher la croissance de bactéries, de protozoaires, d’algues et de cellules de mammifères dans des études in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-58-2
Formule moléculaire C22H31Cl2N7O5
Poids moléculaire (g/mol) 544.43
Numéro MDL MFCD00150080
Clé InChI MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
CID PubChem 131632508
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Puromycin dihydrochloride
Type Puromycin Dihydrochloride
Forme physique Poudre
Point de fusion 168°C to 170°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Beilstein 3853613
Merck Index 14,7943
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6(diméthylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolane-3-yl]-3-(4-méthoxyphényl)propanamide ; dichlorhydrate
Poids de la formule 544.44
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Puromycin dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-3-[[2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxo propyl]amino]-3-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochlorid