Learn More
Dichlorhydrate de puromycine, Fisher BioReagents™
Code produit 10054207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10054207 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10054207 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2956100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Inhibe la synthèse des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Puromycin Dihydrochloride
Type Puromycine dichlorhydrate
Forme physique Solide
CAS 58-58-2
Point de fusion 168 °C
Source Streptomyces alboniger
Conditionnement Verre transparent
Eau <12.0
Couleur Beige
Quantité 100 mg
Plage de pourcentage du dosage > 98 %
Formule moléculaire C22H31Cl2N7O5
Numéro MDL MFCD00150080
Merck Index 15, 8054
Clé InChI MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Nom IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6(diméthylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolane-3-yl]-3-(4-méthoxyphényl)propanamide ; dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 544.43
CID PubChem 131632508
Poids de la formule 544.44
Pourcentage de pureté 98 % min.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.