Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de dichlorhydrate de puromycine, 99 %
Code produit 10781691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10781691 10 mg Flacon en verre 10mg
10592734 50 mg Flacon en verre 50mg
11946911 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10781691 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227420100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le dichlorhydrate de puromycine hydraté, numéro CAS 58-58-2, est un aminoglycoside présentant des activités antibiotiques, anti-néoplasiques et anti-protozoaires.Ce composé a également la capacité d’inhiber la synthèse protéique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• Le dichlorhydrate de puromycine hydraté est la forme de sel de chlorhydrate de la puromycine et est un aminoglycoside avec une activité antibiotique isolée à partir de Streptomyces alboniger
• Le dichlorhydrate de puromycine hydraté est un inhibiteur de synthèse protéique qui provoque la terminaison prématurée de la chaîne en agissant comme un analogue des extrémités terminales 3’ de l’aminoacyl-ARNt, inhibant la synthèse protéique
Applications
• Ce composé montre des activités anti-microbiennes, anti-protozoaires, anti-trypanosomiques et anti-néoplasiques et est également utilisé comme antibiotique dans la culture cellulaire
• Il révèle également une activité anti-tumorale dans les études sur les cellules cancéreuses du cerveau
• Ce composé a été utilisé pour étudier les mécanismes réglementaires transcriptionnels qui contrôlent l’expression séquentielle et coordonnée des gènes pendant la différenciation cellulaire
• Il est actif contre les micro-organismes à Gram-positif, moins actifs contre les bacilles résistants aux acides et les micro-organismes à Gram-négatif.La puromycine peut empêcher la croissance de bactéries, de protozoaires, d’algues et de cellules de mammifères dans des études in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-58-2
Formule moléculaire C22H31Cl2N7O5
Poids moléculaire (g/mol) 544.43
Numéro MDL MFCD00150080
Clé InChI MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Synonyme puromycin dihydrochloride
CID PubChem 131632508
Nom IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6(diméthylamino)purine-9-yle]-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolane-3-yle]-3-(4-méthoxyphényle)propanamide ; dichlorhydrate
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Puromycin dihydrochloride hydrate
Point de fusion 168.0°C to 178.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 mg
Beilstein 26,IV,3704
Merck Index 15,8054
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: less soluble in ethanol
Poids de la formule 544.44
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.