Learn More
Puromycin dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16488718
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488718 10 mg
16444627 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488718 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1743A
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
MedChemExpress Puromycin dihydrochloride (CL13900 dihydrochloride), an aminonucleoside antibiotic, inhibits protein synthesis.
Puromycin dihydrochloride (CL13900 dihydrochloride), an aminonucleoside antibiotic, inhibits protein synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Puromycin dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 58-58-2
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H31Cl2N7O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme CL13900 dihydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (91.84 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 50 mg/mL (91.84 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 5 mg/mL (9.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](NC([C@@H](N)CC2=CC=C(OC)C=C2)=O)[C@H]([C@H](N3C=NC4=C3N=CN=C4N(C)C)O1)O.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 544.43
Poids de la formule 544.43
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research