Learn More
Chlorhydrate de puromycine, MP Biomedicals
Code produit 11407620 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
250mg
25mg
500mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407620 25 mg 25mg
11497610 10 mg 10mg
11417620 100 mg 100mg
11427620 250 mg 250mg
11437620 500 mg 500mg
11447620 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11407620 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210055225
Identifiants chimiques
CAS 58-58-2
Formule moléculaire C22H31Cl2N7O5
Poids moléculaire (g/mol) 544.43
Numéro MDL MFCD00150080
Clé InChI MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Synonyme Stylomycin, 6-dimethylamino-9-(3'-deoxy-3'-(p-methoxy-L-phenylalanyamino)- B-D-ribofuranosyl)-purine
CID PubChem 131632508
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Puromycin Dihydrochloride
Type Puromycin Dihydrochloride
Note relative au nom from Streptomyces albo-niger
Forme physique Poudre
Coefficient d’extinction 20.3 (275nm, 0.1N NaOH), 19.5 (268nm, 0.1 NHCl) (Lit.)
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Nom IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S3S4S5R)-5-[6(diméthylamino)purine-9-yle]-4-hydroxy-2-(hydroxyméthfyl)oxolane-3-yle]-3-(4-méthoxyphényle)propanamide ; dichlorhydrate
Poids de la formule 544.4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Puromycin Dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: puromycin dihydrochloride