Specifications
| Nom chimique ou matériau | Puromycin Dihydrochloride |
| Type | Puromycine dichlorhydrate |
| Note relative au nom | de Streptomyces albo-niger |
| Forme physique | Poudre |
| Coefficient d’extinction | 20,3 (275 nm, 0,1 N NaOH), 19,5 (268 nm, 0,1 NHCl) (litt.) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(diméthylamino)-9H-purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-yl]-3-(4-méthoxyphényl)propanamide dichlorhydrate |
| Poids de la formule | 544.4 |
| Qualité | Not Available |
Safety and Handling
Product Identifier
- Puromycin Dihydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Puromycin Dihydrochloride