Learn More
TOKU-E™ Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution
Code produit 30044028
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
5 x 1 ml
10 x 1 ml
Conditionnement:
10mL
1mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30044028 5 x 1 ml 5mL
30044025 10 x 1 ml 10mL
30044013 20 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30044028 Fournisseur TOKU-E™ Code fournisseur P0255x1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Puromycin Dihydrochloride in 20 mM HEPES buffer.
  • CAS Number: 58-58-2
  • Molecular Formula: C22H29N7O5 · 2HCl
  • Molecular Weight: 544.43 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces alboniger
  • Spectrum: Puromycin dihydrochloride is active against both prokaryotic and eukaryotic cells
  • Mechanism of Action: During translation, Puromycin enters the ribosomal 'A' site and disrupts peptide transfer. As a result, the ribosome stops and the peptide chain is terminated leading to a nonfunctional protein
Spécification
CAS 58-58-2
Certifications/Conformité Purity >98.0%
Nom chimique ou matériau Puromycin Dihydrochloride
Couleur Colorless to light yellow
Contenu et stockage -20°C
Description Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution 10 mg/mL in HEPES buffer
Concentration 9.7 to 10.3 mg/mL
Forme Solution transparente, incolore à légèrement jaune
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES
Sans additif Néant
Formule Liquid in HEPES Buffer (pH 6.2 to 6.8)
À utiliser avec (application) Eukaryotic Cell Culture Applications
pH 6.2 to 6.8
Gamme de produits ReadyMade™ Solutions
Pureté ou qualité >98%
Quantité 5 x 1 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Streptomyces alboniger
Espèces Bacteria