Learn More
Dihydrochlorure de puromycine, TRC
Code produit 30428462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428462 25 mg 25mg
30411561 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30428462 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP84032025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-58-2
Formule moléculaire C22 H29 N7 O5 . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 544.43
Synonyme 3'-[[(2S)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]-3'-deoxy-N,N-dimethyl-adenosine hydrochloride (1:2), Puromycin dihydrochloride, Stylomycin dihydrochloride
Nom IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(diméthylamino)purine-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-yl]-3-(4-méthoxyphényl)propanamide ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Puromycin hydrochloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
Poids de la formule 543.1764