Learn More
Purpurin (85 %), TRC
Code produit 30136196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136196 5 g 5g
30132930 10 g 10g
17984045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136196 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8403305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-54-9
Formule moléculaire C14 H8 O5
Poids moléculaire (g/mol) 256.21
Synonyme Anthraquinone, 1,2,4-trihydroxy- (7CI,8CI), Purpurin (6CI), 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, 1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, C.I. 58205, C.I. 75410, Hydroxylizaric acid, NSC 10447, Purpurin (dye), Purpurine, Smoke Brown G, Verantin
Nom IUPAC 1,2,4-trihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Purpurin
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
Poids de la formule 256.0372