Spécification
| Nom chimique ou matériau | Purpurin |
| Point de fusion | 253°C to 256°C |
| Couleur | Marron à marron-rouge |
| Point d’éclair | 113°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 08, 509 |
| Merck Index | 15, 8056 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water,freely soluble in alcohol and ether,soluble in benzene,toluene; xylene,boiling alum,solution |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Purpurin
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.