Learn More
Brand™ Tête de pulvérisation Pursept™ A Xpress Atomizer
Code produit 10247730 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pursept UN Xpress Spray désinfectant de surface
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10247730 Pursept UN Xpress Spray désinfectant de surface 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10247730 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 44832
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Vaporise le désinfectant tel que le détermine l’utilisateur. BRAND™ La tête de pulvérisation Atomizer A Xpress pulvérise le nettoyeur de manière uniforme avec un minimum d’obstruction.
  • La tête de pulvérisation pour le flacon Pursept™ A Xpress de 1 l assure une distribution efficace.
  • La buse réglable détermine la quantité de liquide distribuée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête de pulvérisation
Couleur Blanc
Description Pour flacon de 1 l
À utiliser avec (équipement) Pursept UN Xpress Spray désinfectant de surface
Quantité 1 de chaque
Identifiant produit
  • pursept A Xpress
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol