Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Tapis de sol
- Tapis pour environnements contrôlés
- PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
Code produit 15723619
Tous les produits Purus Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Transparent
Dimensions (L x l):
18 x 36 po
18 x 45 in
24 x 30 in
24 x 36 in
26 x 45 in
36 x 36 po
36 x 45 po
914 x 1524 mm
Revêtement de surface:
Adhérence élevée
Adhésif standard
Regular Tack
Quantité:
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte
4/carton
60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Conditionnement:
4 pièces
8 pièces
32 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Dimensions (L x l) | Revêtement de surface | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15723619 | Gris | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15351962 | Gris | 18 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15713619 | Transparent | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15361972 | Bleu | 26 x 45 in | Adhérence élevée | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 13410329 | Bleu | 26 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15312002 | Bleu | 914 x 1524 mm | Adhérence élevée | 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15321992 | Bleu | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15391952 | Gris | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15301962 | Blanc | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15361962 | Blanc | 18 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15381952 | Bleu | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15341962 | Bleu | 18 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15733619 | Blanc | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15703619 | Bleu | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15301972 | Bleu | 24 x 36 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15321972 | Blanc | 24 x 36 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15371972 | Gris | 26 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15351982 | Bleu | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15361982 | Gris | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15341992 | Gris | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15302002 | Bleu | 914 x 1524 mm | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15371982 | Blanc | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15322002 | Gris | 914 x 1524 mm | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15332002 | Blanc | 914 x 1524 mm | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15763599 | Blanc | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15351992 | Blanc | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15341982 | Bleu | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15743599 | Bleu | 18 x 36 po | Regular Tack | 4/carton | 4 pièces |
| 13400329 | Blanc | 26 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15311992 | Gris | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15311972 | Gris | 24 x 36 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15753599 | Gris | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15723619
Fournisseur
PURUS™
Code fournisseur
PS 2430 34 G
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
72.57 EUR valable jusqu'au 2026-05-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28006" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28006" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Respectueux de l’environnement, contenant un matériau renouvelable sans OGM et à base de plantes Cardia Biohybrid&trade qui réduit les émissions de CO2
- Solides et efficaces pour des performances fiables et de pointe
- Couverture adhésive homogène pour une performance maximale de chaque couche Recyclage possible dans des chaînes de recyclage plastique classiques
- Les languettes numérotées à profil bas garantissent un retrait feuille par feuille et indiquent le nombre de couches restantes
Informations sur la commande
Cadre non inclus
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001 |
| Dimensions (L x l) | 24 x 30 in |
| À utiliser avec (application) | À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles |
| Quantité | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
| Revêtement de surface | Adhésif standard |
| Épaisseur (impériale) | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil |
| Épaisseur (métrique) | Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Mélange PEbd |
| Type | Tapis de contrôle de la contamination |