Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15763599 Tous les produits Purus Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Transparent
Dimensions (L x l):
18 x 36 po
18 x 45 in
24 x 30 in
24 x 36 in
26 x 45 in
36 x 36 po
36 x 45 po
914 x 1524 mm
Revêtement de surface:
Adhérence élevée
Adhésif standard
Regular Tack
Quantité:
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte
4/carton
60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Conditionnement:
4 pièces
8 pièces
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Revêtement de surface Quantité unitSize
15763599 Blanc 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15351962 Gris 18 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15713619 Transparent 24 x 30 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15361972 Bleu 26 x 45 in Adhérence élevée 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
13410329 Bleu 26 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15312002 Bleu 914 x 1524 mm Adhérence élevée 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15321992 Bleu 36 x 45 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15391952 Gris 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15301962 Blanc 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15361962 Blanc 18 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15381952 Bleu 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15341962 Bleu 18 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15733619 Blanc 24 x 30 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15703619 Bleu 24 x 30 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15301972 Bleu 24 x 36 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15321972 Blanc 24 x 36 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15371972 Gris 26 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15351982 Bleu 36 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15361982 Gris 36 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15341992 Gris 36 x 45 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15302002 Bleu 914 x 1524 mm Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15371982 Blanc 36 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15322002 Gris 914 x 1524 mm Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15332002 Blanc 914 x 1524 mm Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15351992 Blanc 36 x 45 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15341982 Bleu 36 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15743599 Bleu 18 x 36 po Regular Tack 4/carton 4 pièces
13400329 Blanc 26 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15311992 Gris 36 x 45 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15311972 Gris 24 x 36 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15753599 Gris 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15723619 Gris 24 x 30 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 15763599 Lieferant PURUS™ Lieferanten-Nr. PS 1836 34 W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Les tapis PURUS™ Biohybrid™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables à base de plantes. Ils offrent une alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière de la circulation piétonne et des roues des équipements
  • Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
  • Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
  • Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
  • Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spezifikation
Certifications/Conformité Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Dimensions (L x l) 18 x 36 po
À utiliser avec (application) À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles
Quantité 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Revêtement de surface Adhésif standard
Épaisseur (impériale) Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil
Épaisseur (métrique) Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm
Couleur Blanc
Matériau Mélange PEbd
Type Tapis de contrôle de la contamination
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.