Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Tapis de sol
- Tapis pour environnements contrôlés
- PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 60 couches EnviroTack™
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 60 couches EnviroTack™
Code produit 15331982
Tous les produits Purus Produits
| Code produit | Couleur | Dimensions (L x l) | Revêtement de surface | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15331982 | Blanc | 26 x 45 in | Adhérence élevée | 4 pièces |
| 15311982 | Gris | 26 x 45 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15763619 | Blanc | 24 x 30 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15361992 | Bleu | 36 x 45 po | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15311962 | Bleu | 18 x 36 po | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15321962 | Gris | 18 x 36 po | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15371962 | Bleu | 18 x 45 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15381962 | Gris | 18 x 45 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15743619 | Bleu | 24 x 30 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15753619 | Gris | 24 x 30 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15391962 | Blanc | 18 x 45 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15331972 | Bleu | 24 x 36 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15341972 | Gris | 24 x 36 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15351972 | Blanc | 24 x 36 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15381972 | Bleu | 26 x 45 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15321982 | Blanc | 26 x 45 in | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15381982 | Bleu | 36 x 36 po | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15371992 | Gris | 36 x 45 po | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15331962 | Blanc | 18 x 36 po | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15391992 | Blanc | 36 x 45 po | Adhérence élevée | 4 pièces |
| 15381992 | Blanc | 36 x 45 po | Adhésif standard | 4 pièces |
| 15391982 | Gris | 36 x 36 po | Adhésif standard | 4 pièces |
-
200.00€
153.49€ / 4 pièces
Économisez 46.51€
23% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28009" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriqués exclusivement par PURUS™, les tapis EnviroTack™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables sans OGM et à base de plantes, offrant une solution alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière dues à la circulation à pied et aux roues d’équipement
- Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
- Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
- Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
- Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001 |
| Dimensions (L x l) | 26 x 45 in |
| À utiliser avec (application) | À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles |
| Quantité | 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
| Revêtement de surface | Adhérence élevée |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Mélange PEbd |