Learn More
PURUS™ Cadres pour tapis de contrôle de la contamination Biohybrid™
Code produit 15362002 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
660 x 965 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15362002 660 x 965 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15362002 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur PF 2638 01 W 00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.53€
    119.82€ / 1 pièces
    Économisez 62.71€
    34% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Conçus pour être utilisés avec le tapis PURUS™ Biohybrid™ afin de créer un système facile à utiliser dans toute zone critique où l’adhérence directe des tapis à une surface de sol n’est pas autorisée.
  • Facilement déplaçable pour le nettoyage
  • Le support antidérapant garantit que le cadre reste en place
  • Convient à tous les tapis Biohybrides™ PURUS™
  • Robuste et durable
  • Antidérapant en textile de polyester enduit de polymère
  • Naturellement antimicrobien, résistant aux moisissures
Spécification
Dimensions (L x l) 660 x 965 mm
À utiliser avec (application) À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles
À utiliser avec (équipement) Tapis PURUS™ Biohybrid™ de 610 x 914 mm
Épaisseur (métrique) 3,175 mm
Couleur Blanc
Matériau PS