Learn More
Purvalanol B, MedChemExpress
Code produit. 16463517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16463517
Marque: Medchem Express HY18299
MedChemExpress Purvalanol B (NG 95) is a potent, selective, reversible and ATP-competitive inhibitor CDK, with IC50s of 6 nM, 6 nM, 9 nM, 6 nM for cdc2-cyclin B, CDK2-cyclin A, CDK2-cyclin E and CDK5-p35, respectively. Purvalanol B shows selectivity for CDK over a range of other protein kinases (IC50>1000 nM). Purvalanol B inhibits the growth a chloroquine-resistant strain of P. falciparum.
Purvalanol B (NG 95) is a potent, selective, reversible and ATP-competitive inhibitor CDK, with IC50s of 6 nM, 6 nM, 9 nM, 6 nM for cdc2-cyclin B, CDK2-cyclin A, CDK2-cyclin E and CDK5-p35, respectively. Purvalanol B shows selectivity for CDK over a range of other protein kinases (IC50>1000 nM). Purvalanol B inhibits the growth a chloroquine-resistant strain of P. falciparum.
Spécification
Nom chimique ou matériau Purvalanol B
CAS 212844-54-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H25ClN6O3
Quantité 50 mg
Synonyme NG 95
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 40 mg/mL (92.40 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(NC2=C3N=CN(C(C)C)C3=NC(N[C@@H](CO)C(C)C)=N2)C=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 432.9
Poids de la formule 432.9
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.