Spécification
| Nom chimique ou matériau | Putrescine |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,877 g/mL à 25 °C |
| Plage de pourcentage du dosage | ∽98 % |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 88.15 |
| Forme physique | Liquide |