Learn More
dichlorhydrate de putrescine, MP Biomedicals™
Code produit 11403140 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11403140 25 g
11493130 1 g
11413140 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403140 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210045025
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
La putrescine est une polyamine biogène et un précurseur de la spermidine. Il se forme par décarboxylation de l'ornithine ou par décarboxylation de l'arginine suivie d'une hydrolyse.
Identifiants chimiques
CAS 333-93-7
Formule moléculaire C4H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 161.07
Numéro MDL MFCD00012526
Clé InChI XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
CID PubChem 9532
Nom IUPAC butane-1,4-diamine;dichlorhydrate
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Putrescine dihydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 161.08
Forme physique Poudre cristalline