Learn More
Masterflex™ Clapet à bille à 2 voies en PVC
Code produit 15287536 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
2,45 cm
7,62 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
15287536 2,45 cm 1 pièce
15268085 7,62 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15287536 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0137703
Expédition estimée: 05-02-2027
Spécification
Température max. de fonctionnement (métrique) 60°C
Matériau PVC
Hauteur totale (métrique) 25,4 mm
Longueur totale (métrique) 2,45 cm
Quantité 1/boîte
Type Vanne à bille à 2 voies