Learn More
Masterflex™ Clapet à bille à 3 voies en PVC
Code produit 15297536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PVC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
15297536 PVC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15297536 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0137760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    32.64€ / 1 pièces
    Économisez 0.36€
    1% de réduction
Expédition estimée: 21-10-2026
Spécification
Température max. de fonctionnement (métrique) 60°C
Matériau PVC
Hauteur totale (métrique) 25,4 mm
Longueur totale (métrique) 7,62 cm
Quantité 1/boîte
Type Vanne à bille à 3 voies