Learn More
Navailles Fauteuil auto-adaptatif en PVC
Code produit 17406172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 470 à 600 mm
de 630 à 870 mm
Comprend:
Assise, dossier
Siège, dossier, repose-pieds
Type de roue:
Aucun
Roulettes en chrome
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur de siège Comprend Type de roue Conditionnement
17406172 de 630 à 870 mm Siège, dossier, repose-pieds Aucun 1 pièce
17496162 de 470 à 600 mm Assise, dossier Roulettes en chrome 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17406172 Fournisseur Navailles Code fournisseur 4UP 91GHAP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.12€
    651.00€ / 1 pièces
    Économisez 116.12€
    15% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Le fauteuil auto-adaptatif en PVC encourage une posture dynamique du corps, rééquilibrant naturellement le corps et améliorant le flux sanguin dans les jambes.Il se compose d’une assise courte inclinée vers l’avant, scindée en deux parties, reposant sur d
  • Une ergonomie et une conception qui éliminent la fatigue
  • Matériau résistant à l’abrasion, sans agrafes ni coutures
  • Aluminium, base renforcée à 5 branches
  • Colonne de levage pneumatique chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
  • Siège déformable avec inclinaison vers l’avant de 2°
  • Montage sur silentbloc
  • Dossier haut et réglable avec support lombaire
Spécification
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité M1
Finition PVC M1 urbain
Comprend Siège, dossier, repose-pieds
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 630 à 870 mm
Garniture PVC M1 urbain
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 28,5 lb
Poids (métrique) 12,9 kg
Type de roue Aucun
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 60 cm