Learn More
Cole-Parmer™ Porte-flacons en PVC
Code produit 11786758 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de racks:
2
3
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de racks Conditionnement
11786758 2 1 pièce
11796758 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11786758 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 6352650
Expédition estimée: 11-01-2027
Fixez ces porte-flacons sur un mur, une hotte ou une paillasse à l’aide d’adhésif double face. Les porte-flacons Cole-Parmer™ sont compatibles avec la plupart des pissettes standard.
  • Fabriqué en PVC robuste
Spécification
Montage Mur, hotte ou paillasse
Nbre de racks 2
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) de la cavité 78,7 mm
Type de produit Porte-flacons