Learn More
BRAND™ Pince de burette en PVC
Code produit 11603249 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Deux burettes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11603249 Deux burettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11603249 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 578000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.25€
    73.15€ / 1 pièces
    Économisez 3.10€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Deux burettes jusqu’à 50 ml peuvent être montées en quelques secondes. Pinces revêtues de PVC pour une prise en main sûre. Réglage confortable de la hauteur. Les graduations restent visibles.
  • Fabrication en aluminium coulé sous pression
  • Avec montage sur rouleau
  • Pinces revêtues de PVC
  • À utiliser avec 2 burettes
  • Conception très robuste, facile à utiliser
  • Connecteur de support intégral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Deux burettes
Matériau Aluminium revêtu de PVC
Nb par paquet 1/boîte
Comprend Montage sur rouleau
Type Pince de burette