Description
- Fil d'acier flexible avec revêtement protecteur en PVC pour utilisation avec un cadenas.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Câble de cadenas |
| Couleur | Rouge / argent |
| Description | Câble Cobra |
| Diamètre (impériale) | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Longueur (impériale) | 6.56 ft. |
| Longueur (métrique) | 2 m |
| Quantité | 1 de chaque |