Learn More
DWK Life Sciences Flacons de réactifs revêtus de PVC avec bouchons en PP
Code produit 12462571 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12462571 125 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12462571 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 221014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    135.96€ / 6 pièces
    Économisez 29.04€
    17% de réduction
Expédition estimée: 05-07-2027
Rendez votre laboratoire plus sûr.
Le revêtement résistant élimine la dispersion de verre en cas de cassure, pour un nettoyage facile et sûr.
  • Le revêtement en PVC inerte résiste aux acides forts, aux alcalis et à la plupart des solvants
  • Le verre borosilicaté est solide et résistant aux fissures, et le bec verseur anti-goutte garantit un versement plus sûr et plus propre
  • Les flacons de 4,2 et 8,45 on (125 et 250 ml) sont dotés d’un bouchon à vis spécial et d’une étiquette, pour répondre aux exigences de l’OSHA
  • Flacons de 0,6 gal (2 300 ml) avec poignée
Spécification
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 4,8 in
Matériau Verre borosilicaté
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 122 mm
Hauteur (impériale) 4,8 in
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 33-430 mm
Diamètre (métrique) 122 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 4 oz