Learn More
Dostmann Electronic™ Sondes à immersion en PVC
Code produit 10331492
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
Description:
3 mm de diamètre
3mm de diamètre
6mm de diamètre
Types de capteur:
Classe 1/10
Classe 1/3
Classe B.
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Description Types de capteur unitSize
10331492 150 mm 3mm de diamètre Classe 1/3 1 pièce
10259461 300 mm 3 mm de diamètre Classe B. 1 pièce
10688002 150 mm 3 mm de diamètre Classe B. 1 pièce
11852881 300 mm 3mm de diamètre Classe 1/10 1 pièce
11862881 300 mm 6mm de diamètre Classe 1/10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10331492 Fournisseur Dostmann Electronic™ Code fournisseur 60001018
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec une précision de ± Avec une °sensibilité de 0,3 °C et une plage de températures de -200 à +500 °C, cette sonde d'immersion est idéale pour une utilisation en laboratoire, dans des environnements scientifiques et de recherche.
  • Accessoires pour instruments de mesure portatifs série P700
  • Sonde à immersion Pt100, -200 à +450°C, ±0,03°C, 150 x 3 mm 
  • Sonde de précision PT100 1/3 DIN DIN 150 x 3 mm
Spécification
Type Sonde immergeable
Description 3mm de diamètre
Matériau PVC
Types de capteur Classe 1/3
Précision plusmn;0,1deg;°C
Plage de températures (métrique) -200°C à +500°C
Longueur (métrique) 150 mm