Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité ISO en PVC : Pictogramme de lance à incendie
Code produit 15143279 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Bidirectionnel
Panoramique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15143279 Bidirectionnel 1 pièce
15133279 Panoramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15143279 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 817055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.15€
    19.59€ / 1 pièces
    Économisez 3.56€
    15% de réduction
En stock
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-203x203-BIPVC-CRD/1
Matériau PVC
Quantité 1 de chaque
Modèle Bidirectionnel
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 203 mm
Épaisseur 1,591 mm
Largeur (métrique) 203,00 mm
Plage de températures (métrique) -20°C à 70°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur rouge