Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en caoutchouc et en silicone
- Cole-Parmer Tubes de laboratoire et de vide en PVC
Cole-Parmer Tubes de laboratoire et de vide en PVC
Code produit 30054239 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0781 po
0,125 po
0,2 po
1 in
1/16 in
1/2 in
1/4 in
15/64 po
3/16 in
3/32 po
3/4 in
3/8 in.
5/16 in
5/32 po
Diamètre (impériale) externe:
0,2 po
0,234 po
0,344 po
0,469 po
1 in
1,125 po
1,25 po
1/2 in
1/4 in
1/8 po
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9 à 16 in.
Conditionnement:
15m
25 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30054239 | 0,0781 po | 5/32 po | 15m |
| 30054031 | 3/8 in. | 1/2 in | 15m |
| 30053338 | 1/16 in | 1/8 po | 15m |
| 30053611 | 1/4 in | 5/8 in. | 15m |
| 30053704 | 1/2 in | 5/8 in. | 15m |
| 30053850 | 1/2 in | 3/4 in | 15m |
| 30053084 | 3/32 po | 5/32 po | 15m |
| 30053748 | 3/8 in. | 7/8 in. | 15m |
| 30054309 | 1/2 in | 1,125 po | 15m |
| 30053306 | 3/8 in. | 9 à 16 in. | 15m |
| 30053415 | 0,125 po | 1/4 in | 15m |
| 30053287 | 3/4 in | 1 in | 15m |
| 30053926 | 1 in | 1,25 po | 15m |
| 30053701 | 1/4 in | 3/8 in | 15m |
| 30052936 | 5/16 in | 1/2 in | 15m |
| 30053886 | 5/16 in | 7/16 in. | 15m |
| 30053433 | 3/16 in | 9 à 16 in. | 15m |
| 30053381 | 0,125 po | 3/16 po | 15m |
| 30053136 | 3/8 in. | 5/8 in. | 15m |
| 30053449 | 5/32 po | 0,234 po | 15m |
| 30053173 | 0,125 po | 0,2 po | 15m |
| 30054048 | 0,2 po | 5/16 in | 15m |
| 30054189 | 15/64 po | 0,344 po | 15m |
| 30052944 | 1/4 in | 7/16 in. | 15m |
| 30053670 | 5/16 in | 0,469 po | 15m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
30054239
Fournisseur
Cole-Parmer
Code fournisseur
5012109
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Applications polyvalentes, notamment pompes péristaltiques, instruments d'analyse, incubateurs, conduites de gaz et d'évacuation. Conception intérieure parfaitement lisse pour faciliter le nettoyage et les changements de format, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail. Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de la tubulure
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,0781 po |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (impériale) externe | 5/32 po |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Couleur | Translucide |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.