Learn More
Ansell Edmont™ Tablier en PVC robuste
Code produit 15242106 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15242106 Couleur : Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15242106 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur 56101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.50€
    8.37€ / 1 pièces
    Économisez 4.13€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tablier en PVC robuste muni d’un patch d’estomac supplémentaire, pour une durée d’utilisation prolongée. Le tablier en PVC robuste Ansell Edmont™ est composé de vinyle 20 mil.
  • Vinyle 20 mil., robuste, de couleur blanche
  • Ajout d’un patch d’estomac pour une durée d’utilisation prolongée
  • Résistants aux produits chimiques, aux huiles, à la graisse, aux perforations et aux abrasions.
  • Protection économique et robuste pour la transformation des aliments
  • Taille : 35 po de large, 45 po de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier
Matériau PVC
Couleur Blanc
Résistance Produits chimiques, matières grasses, huiles et graisses
Épaisseur 0,508 mm
Dimensions (L x l) 84 x 112 cm
Longueur (métrique) 115 cm