Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde de pénétration en PVC
Description
Informations sur la commande
Matériel
Spécification
Spécification
| Type | Sonde de pénétration |
| Matériau | PVC |
| Types de capteur | Classe B. |
| Précision | plusmn;0,3deg;°C |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +500°C |
| Longueur (métrique) | 150 mm |