Learn More
BRAND™ Plateau PVC pour pipettes
Code produit 10622411 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
355 x 300 x 45mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10622411 355 x 300 x 45mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10622411 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 28305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.89€
    47.85€ / 1 pièces
    Économisez 2.04€
    4% de réduction
En stock
Aide à maintenir les pipettes organisées. À utiliser sur une paillasse ou dans un tiroir.
  • Fabrication en PVC
  • Doté de neuf séparateurs oblongs
  • Pour une utilisation avec des pipettes de plus petit volume
  • Dimensions (L x l x H) : 355 x 300 x 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PVC
Dimensions (L x l x H) 355 x 300 x 45mm
Comprend 9 séparateurs oblongs
Type de produit Plateau de pipettes