Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Tiges de support en PVC
Description
- Tiges de support en PVC
- À utiliser avec la base de support IRB 6
- Fixer les pinces pour 6 récipients en verre
Specifications
Specifications
| À utiliser avec | Trépied |
| Type de produit | Rail en PVC |