Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Matériau | PVC |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | Polychlorure de vinyle |
| À utiliser avec (application) | Indoor & Outdoor |
| Hauteur (métrique) | 203 mm |
| Température max. (métrique) | 70°C |
| Épaisseur | 0,369 mm |
| Largeur (métrique) | 203 mm |
| Plage de températures (métrique) | -20°C à 70°C |
| Afficher plus |