Learn More
Petite visière en PVC
Click to view available options
Couleur:
Translucide
Conditionnement:
1 pièce
Description
Petite visière rectanglaire
• Ouverture 340 x 260mm. Passage 100mm entre le plan de travail et le bas de la visière pour glisser des objets plus larges que la hotte
• Visière 340 x 260mm
• Ouverture 340 x 260mm. Passage 100mm entre le plan de travail et le bas de la visière pour glisser des objets plus larges que la hotte
• Visière 340 x 260mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Petite visière |
| Matériau | PVC |
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (équipement) | Hotte HI3P |
| Hauteur (métrique) | 340 mm |
| Largeur (métrique) | 260 mm |