Description
- La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) interne | 2,03 mm |
| Matériau | PVC (Prêt à l’emploi avec les solvants en PVC) |
| Diamètre (métrique) externe | 3,99 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Taille de la tubulure | 42 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74 °C |
| Type de produit | Tuyau d'extension de pompe |