Learn More
Navailles Tabouret PVC
Code produit 17476162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 460 à 590 mm
de 630 à 870 mm
Comprend:
Assise, dossier
Siège
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur de siège Comprend Conditionnement
17476162 de 630 à 870 mm Siège 1 pièce
17466162 de 460 à 590 mm Siège 1 pièce
17446162 de 460 à 590 mm Assise, dossier 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17476162 Fournisseur Navailles Code fournisseur 4GN 10GHJU 92 737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.74€
    234.00€ / 1 pièces
    Économisez 42.74€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-11-2026
Le tabouret PVC offre les avantages d’être compact, polyvalent et facilement réglable.
  • Chrome, 5 branches, renforcé, base résistante aux chocs
  • Roulettes pivotantes avec roues en caoutchouc
  • Colonne de levage de gaz chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
  • Assise ronde en vinyle M1 avec mousse souple haut
Spécification
Couleur Gris
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité M1
À utiliser avec (application) Pratiques médicales, laboratoires
Comprend Siège
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 630 à 870 mm
Largeur (impériale) 21,6 in
Largeur (métrique) 55 cm