Learn More
Navailles Tabouret en PVC avec commande au pied
Code produit 17486162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 460 à 590 mm
de 570 à 670 mm
Comprend:
Siège, dossier, pédale de commande
Siège, pédale de commande
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur de siège Comprend Conditionnement
17486162 de 570 à 670 mm Siège, pédale de commande 1 pièce
17456162 de 460 à 590 mm Siège, dossier, pédale de commande 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17486162 Fournisseur Navailles Code fournisseur 4GN 17GPJU 90 737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.46€
    357.00€ / 1 pièces
    Économisez 63.46€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Le tabouret en PVC avec commande au pied offre les avantages d’être compact, polyvalent, facilement réglable et hygiénique.
  • Chrome, 5 branches, renforcé, base résistante aux chocs
  • Roulettes pivotantes avec roues en caoutchouc
  • Assise ronde en vinyle M1 avec mousse souple haute densité
  • Colonne de levage de gaz chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
  • Commande au pied pour régler la hauteur tout en gardant les mains propres
Spécification
Couleur Gris
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité M1
À utiliser avec (application) Pratiques médicales
Comprend Siège, pédale de commande
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 570 à 670 mm
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 55 cm