Learn More
Kautex™ Bouteilles rectangulaires transparentes en PVC à col étroit
Code produit 10038030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 L
0,5 L
1 l
Conditionnement:
1 pièce
106 pièces
194 pièces
390 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10038030 1 l 1 pièce
10717371 0,25 L 390 pièces
15931421 0,25 L 390 pièces
15901421 0,5 L 194 pièces
10383781 0,5 L 1 pièce
17848127 1 l 106 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10038030 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000071107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.50€
    2.68€ / 1 pièces
    Économisez 0.82€
    23% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Saisissez le flacon à col étroit rectangulaire transparent en PVC Kautex™ par ses côtés rainurés pour une meilleure stabilité lorsque vous conditionnez ou envoyez vos échantillons, stockez et expédiez son contenu. Le flacon est également étanche.
  • Présentation en cristal transparent
  • Côtés rainurés pour une bonne préhension
  • Étanche
  • PVC
Informations sur la commande
Fermetures non incluses ; vendues séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Transparente
Diamètre (métrique) intérieur de col 19,9mm
À utiliser avec (application) Stockage, conditionnement, envoi d’échantillons, expédition
Matériau PVC
Finition de col Étroit
Closure Included Non
Bouche Étroit
Forme Carré
Type de produit Flacon à col étroit