Learn More
VACUUBRAND™ Tubulures à vide en PVC à spirale interne avec petites brides KF
Code produit 10009540 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longueur totale (métrique):
50 cm
500 mm
100 cm
100 cm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur totale (métrique) Conditionnement
10009540 25 mm 100 cm 1 pièce
10749181 16 mm 100 cm 1 pièce
10293321 40 mm 100 cm 1 pièce
10310552 16 mm 50 cm 1 pièce
10479692 25 mm 50 cm 1 pièce
10035301 40 mm 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10009540 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20686021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    168.00€ / 1 pièces
    Économisez 38.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Une option de tubulure lisse, flexible et résistante aux produits chimiques pour le laboratoire.
  • Petites brides en aluminium, avec spirale interne en acier inox
  • Disponible dans un large éventail de tailles et de longueurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 25 mm
Matériau PVC
Longueur totale (métrique) 100 cm
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure 25
Type de produit Tubulures à vide