Learn More
Buerkle™ Rack de vidange à fixation murale
Code produit 10201501 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
33
53
77
Type de produit:
Avec rigole d’évacuation
Sans rigole d’évacuation
Hauteur (métrique):
400 mm
500 mm
600 mm
Largeur (métrique):
400 mm
500 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Type de produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
10201501 33 Avec rigole d’évacuation 400 mm 400 mm 1 pièce
10413101 77 Avec rigole d’évacuation 600 mm 600 mm 1 pièce
10701172 53 Sans rigole d’évacuation 500 mm 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique
Code produit 10201501 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 96402040
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique
Doté de tiges stables en polypropylène positionnées individuellement. Les racks de vidange Buerkle™ à fixation murale peuvent être configurés pour s’adapter à des appareils de tailles différentes.
Égouttoir à fixation murale, système de fixation murale inclus (vis, chevilles). Canal de vidange amovible disponible en option, avec un connecteur pour tube de vidange pouvant se vider directement dans un évier de laboratoire.
  • Égouttoir en PVC, tiges en polypropylène
  • Clé pour les tiges incluse
  • Trois longueurs de tige différentes pour une adaptation aux différents appareils
  • Incassables.
  • Système d’enclenchement des tiges pour un positionnement sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PVC, polypropylène
Positions 33
À utiliser avec (application) Séchage hygiénique des appareils
Largeur (impériale) 15,7 po
Hauteur (impériale) 15,7 in
Comprend Clé, jeu de vis et chevilles pour montage mural, rigole d’évacuation amovible, raccord pour tuyau d’évacuation, boîtier pour les tiges, 5 tiges de 60 mm, 26 tiges de 100 mm, 2 tiges de 150 mm
Type de produit Avec rigole d’évacuation
Hauteur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 400 mm