Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Débitmètre à pince PVDF
Code produit 30284824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Collier de serrage HB 7 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30284824 Collier de serrage HB 7 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284824 Fournisseur Saint-Gobain Performance Plastics Code fournisseur 0045PHP01LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Permet un échange rapide des pièces mouillées et des mesures de débit précises par infrarouge avec prise en charge de la stérilisation gamma
  • La réflexion infrarouge (IR) du rotor de la turbine permet d'obtenir des mesures de débit précises et reproductibles.
  • USP Le matériau PVDF de classe VI peut être stérilisé par rayons gamma jusqu'à 50 kGy.
  • Chaque capteur est pré-calibré pour atteindre < Précision de 1 %
  • Sortie d'onde carrée haute résolution
  • Permet un échange facile et rapide des pièces en contact avec le fluide
  • Petit boîtier avec espace pour vis permettant de le fixer sur votre appareil ou système.
  • Les tubes peuvent être stérilisés jusqu'à 150 °C (302 °F).
  • Réduit les temps d'arrêt et prévient la contamination croisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Débitmètre
Type Sensor de flujo (montaje con abrazadera)
Comprend Collier de serrage HB 7 mm
Débit d’air 0,03 à 2 l/min