Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Débitmètre à pince PVDF
Description
- La réflexion infrarouge (IR) du rotor de la turbine permet d'obtenir des mesures de débit précises et reproductibles.
- USP Le matériau PVDF de classe VI peut être stérilisé par rayons gamma jusqu'à 50 kGy.
- Chaque capteur est pré-calibré pour atteindre < Précision de 1 %
- Sortie d'onde carrée haute résolution
- Permet un échange facile et rapide des pièces en contact avec le fluide
- Petit boîtier avec espace pour vis permettant de le fixer sur votre appareil ou système.
- Les tubes peuvent être stérilisés jusqu'à 150 °C (302 °F).
- Réduit les temps d'arrêt et prévient la contamination croisée.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Débitmètre |
| Type | Sensor de flujo (montaje con abrazadera) |
| Comprend | 4,5 PVDF, collier de serrage 1/8 NPT |
| Débit d’air | 0,03 à 2 l/min |