Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Débitmètre à fixation par clip PVDF
Description
- La réflexion infrarouge (IR) du rotor de la turbine garantit des mesures de débit précises et répétables.
- USP Le matériau PVDF de classe VI supporte la stérilisation gamma jusqu'à 50 kGy
- Chaque capteur est pré-calibré pour < Précision de mesure de 1 %
- Sortie d'onde carrée haute résolution pour un traitement précis du signal
- La version flottante s'adapte facilement à différentes tailles de tubes.
- Les tubes résistent à la stérilisation jusqu'à 150 °C (302 °F).
- Réduit les temps d'arrêt et les risques de contamination croisée
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Débitmètre |
| Type | Sensor de flujo (montaje con clip) |
| Comprend | 12 mm HB, 8,5 PVDF |
| Débit d’air | 0,5 à 20 l/min. |