Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Débitmètre à fixation par clip PVDF
Code produit 30284839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
7 mm HB, 4,5 PVDF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30284839 7 mm HB, 4,5 PVDF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284839 Fournisseur Saint-Gobain Performance Plastics Code fournisseur 0045PHP01CA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçu pour un remplacement rapide et facile des pièces en contact avec le fluide, il fournit des mesures de débit précises par infrarouge avec des tubes de différentes tailles.
  • La réflexion infrarouge (IR) du rotor de la turbine garantit des mesures de débit précises et répétables.
  • USP Le matériau PVDF de classe VI supporte la stérilisation gamma jusqu'à 50 kGy
  • Chaque capteur est pré-calibré pour < Précision de mesure de 1 %
  • Sortie d'onde carrée haute résolution pour un traitement précis du signal
  • La version flottante s'adapte facilement à différentes tailles de tubes.
  • Les tubes résistent à la stérilisation jusqu'à 150 °C (302 °F).
  • Réduit les temps d'arrêt et les risques de contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Débitmètre
Type Sensor de flujo (montaje con clip)
Comprend 7 mm HB, 4,5 PVDF
Débit d’air 0,03 à 2 l/min