Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Débitmètre à fixation par clip PVDF
Product Code. 30284855
Change view
Click to view available options
Comprend:
Fixation par clip HB 12 mm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Comprend Unit Size
30284855 Fixation par clip HB 12 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30284855 Supplier Saint-Gobain Performance Plastics Supplier No. 0085PLP01CA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Conçu pour un remplacement rapide et facile des pièces en contact avec le fluide, il fournit des mesures de débit précises par infrarouge avec des tubes de différentes tailles.
  • La réflexion infrarouge (IR) du rotor de la turbine garantit des mesures de débit précises et répétables.
  • USP Le matériau PVDF de classe VI supporte la stérilisation gamma jusqu'à 50 kGy
  • Chaque capteur est pré-calibré pour < Précision de mesure de 1 %
  • Sortie d'onde carrée haute résolution pour un traitement précis du signal
  • La version flottante s'adapte facilement à différentes tailles de tubes.
  • Les tubes résistent à la stérilisation jusqu'à 150 °C (302 °F).
  • Réduit les temps d'arrêt et les risques de contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Débitmètre
Type Sensor de flujo (montaje con clip)
Comprend Fixation par clip HB 12 mm
Débit d’air 0,5 à 20 l/min.