Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Robinets à trois voies en PVDF (polyfluorure de vinylidène)
Code produit 15321681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
4 mm
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon unitSize
15321681 8 mm 1 pièce
15351671 4 mm 1 pièce
15311681 6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15321681 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F308880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.46€
    159.68€ / 1 pièces
    Économisez 12.78€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La configuration à trois voies de ces robinets d’arrêt permet de connecter deux ou les trois ports
  • Les tubulures cannelées sont compatibles avec les tubes en caoutchouc ou en plastique
  • En PVDF (polyfluorure de vinylidène), plastique fluoré résistant à la plupart des produits chimiques
  • Supporte des températures allant jusqu’à 204°C
  • Pression nominale maximale de 34,3 KPa (5 psi)
  • Autoclavable à la vapeur
Spécification
Alésage de bouchon 8 mm
Description Robinet d’arrêt à 3 voies
Matériau PVDF
Autoclavable Autoclavable
Pression 34,3 kPa
S’adapte au D.I. de la tubulure 10 mm
Température (métrique) 204°C max.
Nb par paquet 1
Nbre par carton 1/boîte
Plug Material Tubulure en plastique ou en caoutchouc