Learn More
Cole-Parmer™ Sachets d’échantillonnage de gaz en PVDF standard Kynar™
Code produit 11720309 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,3 L
3,8 L
8,1 L
37,7 L
85,7 L
Comprend:
Vanne de septum
Vanne d’ouverture / fermeture
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
11720309 0,3 L Vanne de septum 1 pièce
11720099 37,7 L Vanne de septum 1 pièce
11770329 3,8 L Vanne de septum 1 pièce
11795848 85,7 L Vanne d’ouverture / fermeture 1 pièce
11795858 8,1 L Vanne d’ouverture / fermeture 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11720309 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0141030
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-01-2027
Utilisez ces sacs en Kynar™ résistants à la corrosion pour répondre à tous les besoins de vos applications. Les sacs d’échantillonnage de gaz standard en PVDF Kynar™ possèdent de solides coutures pour une plus grande durabilité.
Tous les modèles standard sont équipés d’une vanne d’ouverture / fermeture (raccord cannelé en laiton nickelé de 3⁄16 po) ou d’un septum en silicone dans un boîtier en PP.
  • Temp. max. : 160°F (71°C)
  • Scellés individuellement dans un sachet externe protégé des poussières qui bloque également les rayons du soleil
  • Couture à largeur unique
  • Disponibles en épaisseurs de 2 mil et 4 mil
Spécification
Comprend Vanne de septum
Matériau PVDF
Plage de températures (métrique) 71°C
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 152.4 x 152.4 mm
Type de produit Sac d’échantillonnage de gaz
Capacité (métrique) 0,3 L
Longueur (métrique) 152,4 mm
Largeur (métrique) 152,4 mm